Learn More
PBS, (1X PBS Liq.), w/o Calcium and Magnesium, 500mL, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11454835 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 11454835
Marca: MP Biomedicals 091860454