Learn More
PBS, Phosphate Buffered Saline, 1X Powder, pH 7.4, Fisher BioReagents
35.00€ - 131.00€
Specifica
Colore White
Content And Storage Room temperature
Tipo di imballaggio Poly Bottle
Forma Powder
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10316743
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher BioReagents
BP661-10
10 L
35.00€
98.90g
10562765
Vedere i documenti
Fisher BioReagents
BP661-50
50 L
131.00€
492g
Descrizione
Descrizione
This product provides a convenient way to make large volumes of standard 1X Phosphate Buffer; each bottle contains 98.9g or 492g for reconstitution in 10L or 50L of water, respectively.
Specifica
Specifica
White
Room temperature
Poly Bottle
Powder
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • PBS Phosphate Buffered Saline
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
PBS, Phosphate Buffered Saline, 1X Powder, pH 7.4, Fisher BioReagents