Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tappi a vite rossi PBT con apertura
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 01321032
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Specifications
Screw thread tubes | |
PBT | |
Confezione da 10 | |
Cap | |
Screw Cap | |
GL 32 |
DIN thread (GL) and aperture | |
180 °C | |
PBT | |
Rosso | |
PBT | |
20 mm |