Learn More
BRAND™ Strisce di provette e strisce di tappi per PCR
In polipropilene senza lubrificanti o additivi chimici che possono contaminare reagenti e campioni. Il tappi BrandTech™ PCR in strip da12- sono autoclavabili e privi di RNasi, DNasi e DNA. I tappi sono a cupola e sono disponibili in una vasta gamma di colori per una facile identificazione dei campioni.
54.80€ - 55.80€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | PCR tubes |
---|---|
Forma | Domed |
Materiale | Polypropylene |
Senza Dnasi | Yes |
Senza RNasi | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10090902
|
BRAND™
781292 |
Yellow | |||||||
10080902
|
BRAND™
781290 |
Trasparente |
55.80€
pezzi 125 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10234902
|
BRAND™
781293 |
Green | |||||||
10001032
|
BRAND™
781294 |
Blue | |||||||
Descrizione
In plastiche vergini di alta qualità per risultati eccellenti e riproducibili nella maggior parte delle applicazioni PCR, privi di lubrificanti o additivi chimici che potrebbero contaminare i reagenti e i campioni.- Autoclavabili
- Esenti da RNasi, DNasi e DNA
- Tutte le strisce da 12 hanno tappi a cupola e sono disponibili in vari colori per un facile identificazione
Specifica
PCR tubes | |
Polypropylene | |
Yes | |
Tube Strip Cap |
Domed | |
Yes | |
Autoclavable |