Learn More
BRAND™ Strisce di provette e strisce di tappi per PCR
In polipropilene senza lubrificanti o additivi chimici che possono contaminare i reagenti e i campioni. Il tappi BrandTech™ PCR in strip da8- sono autoclavabili e privi di RNasi, DNasi e DNA. I tappi a cupola sono disponibili in diversi colori per l'identificazione dei campioni.
Marca: BRAND™ 781334
40.65 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Manufactured from high-quality virgin plastics for excellent, reproducible results in most PCR applications, and are manufactured without lubricants or chemical additives that can contaminate reagents and samples.- Available flat or domed
- The domed caps are available in a variety of colors for sample identification
- Autoclavable
- RNase-, DNase-, and DNA-free.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Trasparente | |
Non-sterile | |
Sì | |
8-strip Flat Cap | |
Yes | |
Piatto |
Microplates | |
Polipropilene | |
Sì | |
Sì | |
Single-use | |
Strip di tappi |