Learn More
BRAND™ Strisce di provette e strisce di tappi per PCR
In polipropilene senza lubrificanti o additivi chimici che possono contaminare i reagenti e i campioni. Il tappi BrandTech™ PCR in strip da8- sono autoclavabili e privi di RNasi, DNasi e DNA. I tappi a cupola sono disponibili in diversi colori per l'identificazione dei campioni.
Marca:  BRAND™ 781342
32.40 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10633493
  • 36.25€ / pezzi 125
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Manufactured from high-quality virgin plastics for excellent, reproducible results in most PCR applications, and are manufactured without lubricants or chemical additives that can contaminate reagents and samples.
  • Available flat or domed
  • The domed caps are available in a variety of colors for sample identification
  • Autoclavable
  • RNase-, DNase-, and DNA-free.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Yellow
Domed
Polypropylene
Yes
Autoclavable
Single-use
Microplates
Non-sterile
Yes
8-strip Domed Cap
Yes
Cap Strip