Learn More
BRAND™ Strisce di provette e strisce di tappi per PCR
In polipropilene senza lubrificanti o additivi chimici che possono contaminare i reagenti e i campioni. Il tappi BrandTech™ PCR in strip da8- sono autoclavabili e privi di RNasi, DNasi e DNA. I tappi a cupola sono disponibili in diversi colori per l'identificazione dei campioni.
Marca: BRAND™ 781413
111.60 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
In plastiche vergini di alta qualità per risultati eccellenti e riproducibili nella maggior parte delle applicazioni PCR, privi di lubrificanti o additivi chimici che potrebbero contaminare i reagenti e i campioni. Le strisce di provette sono disponibili con o senza tappi e possono essere ordinate separatamente.- Pareti sottili e uniformi per assicurare un trasferimento termico costante e preciso per risultati ottimali.
- Autoclavabili
- Esenti da RNasi, DNasi e DNA.
- Compatibili con la maggior parte dei blocchi termici da 24, 32, 96 e 384 pozzetti.
- Disponibili in pratici set provetta/tappo.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Clear | |
Non-sterile | |
8-strip Flat Cap | |
Yes | |
Flat |
qPCR plates | |
Polypropylene | |
Autoclavable | |
Single-use | |
qPCR Cap Strip |