Learn More
Eppendorf™ Provette per centrifuga Safe-Lock PCR clean incolori
Proteggete i campioni con queste provette da centrifuga. Provette da centrifuga Safe-Lock 'PCR Clean' Eppendorf™ incolori, caratterizzate da coperchio con cerniera Safe-Lock Eppendorf per la massima protezione contro aperture involontarie durante l'incubazione e la conservazione.
57.75€ - 78.55€
Specifica
Colore | Incolore |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Autoclavabile | Autoclavable |
Closure Included | Yes |
Product Type | Provetta da centrifuga |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10318661
|
Eppendorf™
0030123301 |
0.5 ml |
57.75€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10398031
|
Eppendorf™
0030123328 |
1.5 mL |
57.75€
pezzi 1000 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10073321
|
Eppendorf™
0030123344 |
2 mL |
78.55€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Protect your samples with these centrifuge tubes. Eppendorf™ PCR Clean Colorless Safe-Lock Centrifuge Tubes feature a hinged Eppendorf Safe–Lock lid for outstanding protection against unintentional opening during incubation and storage.
- Il polipropilene offre elevata resistenza ai prodotti chimici, alle sollecitazioni meccaniche e alle temperature estreme
- Fabbricate senza l'uso di agenti di scorrimento, plastificanti e biocidi – che percolano dai materiali di consumo in plastica nel campione, compromettendo i risultati del saggio biologico
- g-Safe™: Eccellente stabilità di centrifugazione fino a 30,000 × g per prevenire perdite di campione dovute alla rottura della provetta e offrire maggiore sicurezza quando si lavora con campioni pericolosi
- Tenuta precisa del coperchio per tassi di evaporazione minimi durante la conservazione a lungo termine
- Funzionalità garantita da -86 a 100°C
- Coperchio smerigliato di grandi dimensioni e superficie laterale per etichettatura agevole
- Autoclavabili da aperte (121°C, 20 min)
Specifica
Incolore | |
Autoclavable | |
Provetta da centrifuga |
Polypropylene | |
Yes |