Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-well, low profile, skirted
Codice prodotto. 15737486
Click to view available options
Colore:
Clear
Incolore
N. per confezione:
25
150
Dimensione della confezione:
pezzi 150
pezzi 25
Codice prodotto. 15737486
Marca: Thermo Scientific™ AB0800
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
96-well full-skirted PCR automation compatible plate for use in PCR and qPCR applications.
Le piastre a 96 pozzetti con bordo hanno un profilo basso, con pareti sottili e compatibili con applicazioni PCR e qPCR. Hanno formato conforme alle specifiche SBS e sono impilabili per l'impiego con i sistemi automatizzati. Piastre disponibili anche in versione SuperPlate, più rigida delle piastre standard, per agevolare la manipolazione robotizzata. Le piastre a 96 pozzetti con bordo sono dotate di angolo tagliato in posizione H1. Il bordo presenta inoltre otto fori, per facilitare il posizionamento e la rimozione della piastra dal blocco del termociclatore. Il bordo che circonda la piastra offre ai bracci robotizzati una superficie uniforme da afferrare, rendendo la piastra idonea per l'impiego con sistemi automatizzati.
Le piastre Thermo Scientific a 96 pozzetti con bordo hanno un profilo basso, con pareti sottili e compatibili con applicazioni PCR e qPCR. Hanno formato conforme alle specifiche SBS e sono impilabili per l'impiego con i sistemi automatizzati. Piastre disponibili anche in versione SuperPlate, più rigida delle piastre standard, per agevolare la manipolazione robotizzata. Le piastre a 96 pozzetti con bordo sono dotate di angolo tagliato in posizione H1. Il bordo presenta inoltre otto fori, per facilitare il posizionamento e la rimozione della piastra dal blocco del termociclatore. Il bordo che circonda la piastra offre ai bracci robotizzati una superficie uniforme da afferrare, rendendo la piastra idonea per l'impiego con sistemi automatizzati.
In evidenza
  • Ingombro conforme alle specifiche ANSI:SBS, impilabile per l'impiego con sistemi automatizzati
  • Profilo basso per ridurre lo spazio inutilizzato e aumentare l'efficienza PCR
  • Disponibilità di SuperPlate con rigidità 4 volte maggiore per una manipolazione robotizzata di livello superiore
  • 0.2 Pozzetti con volume massimo di 0,2 ml (se utilizzati con termosigilli adesivi)
  • Pozzetti trasparenti per una migliore visibilità del campione
  • Sigillabili con tappetini termici, pellicole e lamine adesive, termosigillatrici o con le strisce di tappi Thermo Scientific
  • Gli 8 fori del bordo agevolano il posizionamento e la rimozione della piastra nel blocco del termociclatore
  • Il bordo rialzato di ciascun pozzetto consente di sigillarlo in sicurezza e previene l'evaporazione
  • Le sottili e uniformi pareti dei pozzetti garantiscono un trasferimento termico elevatissimo e omogeneo
  • Le versioni con caratteri alfanumerici neri agevolano l'identificazione dei pozzetti
  • Le piastre bianche sono ottimizzate per le analisi qPCR grazie all'aumento della sensibilità e alla riduzione della variabilità nel rilevamento della fluorescenza
  • Angolo smussato: H1
Applicazioni
  • PCR
  • qPCR/PCR in tempo reale
Certifications
Certified free from human DNA, RNases, and DNases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre No Barcode
Certificazione/Conformità Certified RNase/DNase-free
Imballaggio 25 Plate
Colore Incolore
Product Type PCR Microplate
Da utilizzare con (apparecchiatura) Real-Time PCR Systems or Thermal Cyclers
Skirt Style Skirted
Materiale Polypropylene
Volume (sistema metrico) pozzetto 0.2 mL
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 0.1 mL
N. per confezione 25
Quantità 25 plates
Reaction Speed Low profile