Learn More
Grant Instruments™ PCR Plate Centrifuge/Vortex Mixer
Stirring Range: 300 to 1500 rpm
Marca: Grant Instruments™ CVP-2
1273.66 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Stirring Range: 300 to 1500 rpm
Centrifuge mixing speed control range: 300 to 1500rpmVortex mixing speed control range: 300 to 1200rpmSpeed control increment: 100rpmG-force / RCF: 245 Centrifuge timer with sound alarm: 0 to 30minsVortex timer with sound alarm seconds: 0 to 60minsCentrifuge / vortex cycles: 1 to 999
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
120/230 V | |
190 mm | |
6.15 kg | |
6.15 kg | |
300 to 1500 rpm |
2 L | |
350 mm | |
PCR Plate Centrifuge/Vortex Mixer | |
2 un-, semi or fully skirted microplates | |
350 mm x 190 mm |
Titolo del prodotto
Grant Instruments™ PCR Plate Centrifuge/Vortex Mixer > Centrifuge mixing speed control range: 300 to 1500rpm