Learn More
Cytiva Colonne per la preparazione dei campioni PD MiniTrap™ G-25
Codice prodotto. 11570654 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
:
Sample volume 0.2 to 0.5mL
Codice prodotto. 11570654
Marca: Cytiva 28918007
Edge
Includes
Quattro adattatori per centrifuga
Per pulire biomolecole con peso molecolare di >5000 MR in volumi di campioni fino a 0.5 ml. Le colonne per preparazione di campioni Cytiva Life SciencesTM D MiniTrapTM G-25 sono pratiche e preimpaccate.
  • Sviluppati per un'ampia gamma di applicazioni: desalinizzazione, scambio di tamponi, rimozione di composti a basso peso molecolare, ecc.
  • Adatti anche per i protocolli a flusso di gravita o di centrifugazione
  • Possono accogliere volumi campione da 0.1 a 0.5 ml per gravità, da 0.2 a 0.5 ml con centrifugazione
  • Recupero elevato, dal 70 al 95%, a seconda della biomolecola
  • Capacità di desalinizzazione elevata >90%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Colonna a flusso di gravità PD MiniTrap Sephadex G-25
Volume letto 2.1 ml
Diametro (sistema imperiale) interno 0.38 in.
Diametro (sistema metrico) interno 9.7 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.2 in.
Altezza (sistema metrico) 28 mm
Portata >100 cm/ora
Include Quattro adattatori per centrifuga, istruzioni
Materiale Polietilene
Intervallo di pH Da 2 a 13
Dimensione particelle 50 μm in forma secca, da 38 a 235 μm in forma umida
Support Type Destrano reticolato
Content And Storage Da 4° a 30 °C
Tipo di colonna Gravity Column
Da utilizzare con (applicazione) Scambio tampone e pulizia di campioni biologici, quali ad esempio proteine e carboidrati
Show More Show Less
compliance-icons
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Hazard Statement
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one