Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ Erogatore puntali PD-Tip™ II Precision per pipette a ripetizione
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0,5 ml
0.1 mL
1 mL
1.25 mL
10 mL
12.5 mL
2.5 mL
25 mL
5 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 50
Descrizione
- Automatic size recognition by BRAND™ HandyStep™ Touch, HandyStep™ Touch S and HandyStep™ Electronic Pipettes
- Adapter included for 25 mL and 50 mL sizes
- Adapters are autoclavable at 121°C for 20 minutes
- PD-Tips II are not autoclavable
These tips are suitable for the following dispensers:
- BRAND Handystep™, BRAND Handystep™ S, HandyStep™ electronic, HandyStep™ touch, HandyStep™ touch S
- Eppendorf Multipette™ 4780
- Gilson Repetman™EDOS™ 5221
- Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 1 mL |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Natural |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Modello | PD-Tip II |
| Precisione | ≤1 to 0.4% |
| Accuracy | ±≤4 to 0.8% |
| Certificazione/Conformità | Certificato delle prestazioni |
| Dichiarazioni di pulizia | Virgin raw materials |
| Vedi altri risultati |