Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ Erogatore puntali PD-Tip™ II Precision per pipette a ripetizione
Codice prodotto. 16383166 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0,5 ml
0.1 mL
1 mL
1.25 mL
10 mL
12.5 mL
2.5 mL
25 mL
5 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 50
Codice prodotto. 16383166
Marca: BRANDTECH™ BRAND™ 705716
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
BRAND™ PD-Tip™ II fits most instruments using standard repeating tips.
  • Automatic size recognition by BRAND™ HandyStep™ Touch, HandyStep™ Touch S and HandyStep™ Electronic Pipettes
  • Adapter included for 25 mL and 50 mL sizes
  • Adapters are autoclavable at 121°C for 20 minutes
  • PD-Tips II are not autoclavable
These tips are suitable for the following dispensers:
  • BRAND Handystep™, BRAND Handystep™ S, HandyStep™ electronic, HandyStep™ touch, HandyStep™ touch S
  • Eppendorf Multipette™ 4780
  • Gilson Repetman™EDOS™ 5221
  • Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 25 mL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Natural
Autoclavabile Not Autoclavable
Modello PD-Tip II
Precisione ≤0.4 to 0.2%
Accuracy ±≤1.5 to 0.3%
Certificazione/Conformità Certificato delle prestazioni
Dichiarazioni di pulizia Virgin raw materials
Formato Bulk, Bagged
Stile punta Positive Displacement
Imballaggio 50/Pk
Quantità 50
Product Type Precision Dispenser Tips
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit Repeater Pipettor
Graduato Yes
Product Line PD-Tip II
Materiale Polypropylene, Polyethylene (Filter)
Graduazioni Printed