Learn More
PDCD1 / PD1 / CD279 Rabbit, Clone: PDCD1/1410R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 5133-RBM4-P0
Codice prodotto. 15960618
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
PDCD1 / PD1 / CD279
Cell Surface and Cytoplasmic
PDCD1/1410R
Unconjugated
NP_016859782
Rabbit
55kDa
Protein A/G Purified
RUO
5133
IgG
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
PDCD1
Human recombinant PDCD1 protein fragment
TY cells or Tonsil.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.