Learn More
asecos™ PE IBC Station with Filling Area and Galvanised Grid
Codice prodotto. 17826346 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
1280.00 mm
2460.00 mm
3640.00 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17826346
Marca: asecos™ 40054
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The PE IBC Station is approved for the safe storage of water pollutants.
  • Highly resistant against oil, acid, alkali, etc.
  • Easy and safe in-house transport of the empty sump by forklift truck
Specifica
Colore Blu
Capacità (sistema imperiale) 264.2 gal.
Capacità (sistema metrico) 1000 L
Materiale Polietilene
Tipo IBC Spill Pallet
Lunghezza (sistema imperiale) 143.31 in.
Lunghezza (sistema metrico) 3640.00 mm
Larghezza (sistema imperiale) 143.31 in.
Larghezza (sistema metrico) 3640.00 mm
Altezza (sistema imperiale) 17.72 in.
Altezza (sistema metrico) 450.00 mm
Profondità (sistema imperiale) 70.87 in.
Profondità (sistema metrico) 1800.00 mm
Peso (sistema imperiale) 529.10 lb.
Peso (sistema metrico) 240 kg