Learn More
asecos™ PE IBC Station with Filling Area, without Storage Level
The PE IBC Sation is approved for the safe storage of water pollutants.
Marca:  asecos™ 38509
Codice prodotto. 17846496
  • 2875.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Highly resistant against oil, acid, alkali, etc.
  • Easy and safe in-house transport of the empty sump by forklift truck
Specifica
Specifica
Blu
1000 L
IBC Spill Pallet
3640.00 mm
3640.00 mm
450.00 mm
1800.00 mm
150 kg
264.2 gal.
Polietilene
143.31 in.
143.31 in.
17.72 in.
70.87 in.
330.69 lb.