Learn More
asecos™ PE IBC Station
The PE IBC Station is approved for the safe storage of water pollutants.
Marca:  asecos™ 24150
Codice prodotto. 17896526
  • 1405.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Highly resistant against oil, acid, alkali, etc.
  • Easy and safe in-house transport of the empty sump by forklift truck
Specifica
Specifica
Blu
1000 L
IBC Spill Pallet
1280.00 mm
1280.00 mm
870.00 mm
1660.00 mm
85 kg
264.2 gal.
Polietilene
50.39 in.
50.39 in.
34.25 in.
65.35 in.
187.39 lb.