Learn More
Fisherbrand™ Tappo a pressione in PE, trasparente, per fiala con tappo a pressione
I tappi in polietilene sono chimicamente inerti e adatti per la maggior parte delle applicazioni di cromatografia.
Marca:  Fisherbrand™ 22 08 0794
43.78 EUR valido fino al 2025-03-30
Usa il codice promo "24134" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11797617
  • 50.80€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • PE Snap Cap
  • Transparent
  • Closed top
  • Snap caps are easy to apply and easy to remove, eliminate the need for crimping or de-capping tools
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Trasparente
Polietilene
ND22
22 mm
A pressione
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Tappo a pressione in PE, trasparente, per fiala con tappo a pressione > 22mm