Learn More
Fisherbrand™ Tappo a pressione in PE, trasparente, per fiala con tappo a pressione
I tappi in polietilene sono chimicamente inerti e adatti per la maggior parte delle applicazioni di cromatografia.
3.65€ - 51.60€
Specifica
Colore | Trasparente |
---|---|
Materiale | Polietilene |
Tipo | Tappo a pressione |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11797607
|
Fisherbrand™
18 08 0913 |
18 mm |
51.60€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11797617
|
Fisherbrand™
22 08 0794 |
22 mm |
50.80€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11510565
|
Fisherbrand™
22 08 0794 |
22 mm | N/A | |||||||
Descrizione
- Tappo a pressione PE
- Trasparente
- Parte superiore chiusa
- I tappi a pressione sono facili da applicare e da rimuovere, eliminano la necessità di strumenti di adesione o decapping
Specifica
Trasparente | |
Polietilene | |
Tappo a pressione |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Tappo a pressione in PE, trasparente, per fiala con tappo a pressione