Learn More
asecos™ PE Storage Can with Screw Cap
The PE Storage Can is ideal for the safe storage and internal transport of liquids, such as acids or lyes.
Marca:  asecos™ 40094
Codice prodotto. 17826526
  • 73.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • With stainless steel screw cap (1.4301), PTFE seal
  • Incl. multilingual safety sticker to designate the contents
Specifica
Specifica
0.5 gal.
Giallo
3.94 in.
11.02 in.
0.88 lb.
2 L
Polietilene
100.00 mm
280.00 mm
0.4 kg