Learn More
asecos™ PE Sump Pallet with Galvanised Grid
The PE Sump Pallet is approved for the safe storage of water pollutants.
Marca:  asecos™ 39195
Codice prodotto. 17876446
  • dietro preventivo / Pezzo
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • PE blue
  • Grid: galvanised
Specifica
Specifica
Blu
520 L
Painted Spill Sump
2520.00 mm
2520.00 mm
350.00 mm
900.00 mm
74 kg
137.4 gal.
Polietilene
99.21 in.
99.21 in.
13.78 in.
35.43 in.
163.14 lb.
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
asecos™ PE Sump Pallet with Galvanised Grid > Capacity: 520 L