Learn More
asecos™ PE Sump Pallet with PE-grid
The PE Sump Pallet is approved for the safe storage of water pollutants.
Marca:  asecos™ 39196
Codice prodotto. 17806476
  • 769.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • PE blue
  • Grid: PE
Specifica
Specifica
Blu
520 L
Painted Spill Sump
2520.00 mm
2520.00 mm
350.00 mm
900.00 mm
63 kg
137.4 gal.
Polietilene
99.21 in.
99.21 in.
13.78 in.
35.43 in.
138.89 lb.