Learn More
asecos™ PE Sump Pallet with PE-grid
The PE Sump Pallet is approved for the safe storage of water pollutants.
Marca:  asecos™ 40046
Codice prodotto. 17866336
  • 493.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • PE blue
  • Grid: PE
Specifica
Specifica
Blu
220 L
Painted Spill Sump
1330.00 mm
1330.00 mm
410.00 mm
930.00 mm
43.9 kg
58.1 gal.
Polietilene
52.36 in.
52.36 in.
16.14 in.
36.61 in.
96.78 lb.