Learn More
asecos™ PE Sump Pallet without Grid
The PE Sump Pallet is approved for the safe storage of water pollutants.
Marca:  asecos™ 40041
Codice prodotto. 17836546
  • 613.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • PE blue
  • Grid: without
Specifica
Specifica
Blu
440 L
Painted Spill Sump
1720.00 mm
1720.00 mm
350.00 mm
1300.00 mm
40 kg
116.2 gal.
Polietilene
67.72 in.
67.72 in.
13.78 in.
51.18 in.
88.18 lb.