Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Beute a goccia con giunto conico smerigliato
Especially for distillation and evaporation and provides for ease of sample removal. Lenz Laborglasinstrumente™ Pear-Shaped Flasks with Conical Ground Joint are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03031937
Codice prodotto. 10508631
  • 228.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 13-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN 12383
  • With inscription label
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • With conical joint, featuring high taper accuracy and excellent tightness
Specifica
Specifica
In base a DIN 12383
Vetro Duran, Duran Glass
64 mm
100 mL
19/26 NS