Learn More
3M™ Pecan Protein Rapid Kit L25PEC
Intended for screening for the presence of pecan proteins in clean-in-place (CIP) final rinse water, environmental swab samples, food ingredients and processed food products.
Marca:  3M™ 7100151357
Encompass
Codice prodotto. 17253814
  • 486.99€ / 25 tests
Spedizione stimata: 01-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Results visible at 11 ± 1 minute after application of the sample.
  • Rapid, qualitative immunochromatographic lateral flow test cartridges designed for the detection of allergenic food proteins.
  • Designed to detect both processed and unprocessed allergen proteins.
  • Test can accommodate environmental swab, CIP rinse water and food samples.
Specifica
Specifica
Microbiology Media
Allergen
25/Cs.
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.