Learn More
MP Biomedicals™ Pectinase from Aspergillus niger
Marca:  MP Biomedicals™ 0219897910
Codice prodotto. 11416931
  • 29.45€ / 10ku
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Pectinase is a macerating enzyme comprised of pectintranseliminase, polygalacturonase, pectinesterase, xylanase, hemicellulases and cellulases.
  • Lyophilized
  • Activity: >1000 u/gm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
>1000 U/g
Used in plant protoplast preparation to digest cell wall prior to organelle isolation
Aspergillus niger
Pectinase
Beige
4°C
10 kU
Lyophilized Powder