Learn More
Gilac™ Pedal Container with Door and Lid, 90 L
90 L Pedal Container with Door and Lid allows easy bag removal thanks to side opening and is easy to move around.
425.00€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 90 L |
---|---|
Capacità (sistema imperiale) | 23.8 gal. |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Materiale | Polypropylene |
Product Type | Pedal Container with Lid |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17928921
|
Gilac™
G614821 |
White |
425.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17988741
|
Gilac™
G614822 |
Blue |
425.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17978741
|
Gilac™
G614823 |
Green |
425.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17938921
|
Gilac™
G614824 |
Red |
425.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17998831
|
Gilac™
G614825 |
Yellow |
425.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Polaris pedal container.
- Equipped with two antimark wheels (diameter 120 mm).
- Easy to move around.
- Easy bag removal thanks to side opening.
- Hands-free operation for sanitary disposal.
- Easy to clean.
- Colored lids for selective waste sorting.
Specifica
90 L | |
Not Autoclavable | |
Pedal Container with Lid |
23.8 gal. | |
Polypropylene |