Learn More
Gilac™ Pedal Container with Lid
Pedal Container with Lid offers hands-free operation for sanitary disposal.
Marca:  Gilac™ G614423
Codice prodotto. 11877443
  • 267.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Equipped with two antimark wheels (diameter 100 mm)
  • Easy to move around
  • Hands-free operation for sanitary disposal
  • Easy to clean
  • Coloured lids for selective waste sorting
Specifica
Specifica
100 L
26.4 gal.
515 x 477 x 925 mm