Learn More
Gilac™ Pedal Container with Lid
The Pedal Container with Lid is equipped with two antimark wheels (diameter 100 mm).
Marca:  Gilac™ G614425
Codice prodotto. 11897443
  • 289.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 12-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Pedal container
  • Equipped with two antimark wheels (diameter 100 mm)
  • Easy to move around
  • Hands-free operation for sanitary disposal
  • Easy to clean
  • Colored lids for selective waste sorting
Specifica
Specifica
100 L
Yellow
515 mm
15.4 lb.
477 mm
18.8 in.
36.4 in.
Container
26.4 gal.
925 mm
Square
7 kg
Not Autoclavable
20.3 in.