Learn More
Hughes Pedestal Mounted Closed Bowl Eye/Face Wash
Pedestal mounted emergency eye/face wash.
Marca:  Hughes HEWP0045GS
Codice prodotto. 17722338
  • 1125.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 09-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Pedestal mounted emergency eye/face wash
  • This ANSI compliant model has an integral lid to protect the bowl and diffusers against dust and debris
  • Designed to be quick and easy to operate with high flow rate aerated diffusers for improved washing
Specifica
Specifica
46 cm
Pedestal
32 cm
Stainless Steel
Emergency Shower