Learn More
Thermo Scientific™ PEEK Capillary Tubing
Codice prodotto. 10006604 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Overall Length (Metric):
5 cm
10 cm
20 cm
30 cm
50 cm
100 cm
Diametro (sistema imperiale) interno:
0.003 in.
0.005 in.
0.007 in.
0.010 in.
0.020 in.
Colore:
Blue
Natural
Orange
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10006604
Marca: Thermo Scientific™ 370035
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use these sample loops for your Thermo Scientific™ Rheodyne™ HPLC sample injectors.
Use Thermo Scientific™ Rheodyne™ Sample Loops for your Rheodyne HPLC sample injectors. They are available in stainless steel or biocompatible PEEK.
  • Broad chemical compatibility
  • Biocompatible
  • Easily cut to desired length
  • Appropriate for many HPLC applications
  • Resistant to most organic solvents however nitric acid, sulfuric acid, dichloromethane, THF and DMSO are not recommended
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con Rheodyne HPLC Sample Injectors
Tipo Tubi capillari
Colore Natural
Diametro (sistema imperiale) interno 0.003 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.076 mm
Overall Length (English) 1.969 in.
Overall Length (Metric) 5 cm
Materiale PEEK