Learn More
Thermo Scientific™ PEEK Capillary Tubing
Codice prodotto. 10678515 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Overall Length (Metric):
5 cm
10 cm
20 cm
30 cm
50 cm
100 cm
Diametro (sistema imperiale) interno:
0.003 in.
0.005 in.
0.007 in.
0.010 in.
0.020 in.
Colore:
Blue
Natural
Orange
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10678515
Marca: Thermo Scientific™ 3700350
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use these sample loops for your Thermo Scientific™ Rheodyne™ HPLC sample injectors.
Use Thermo Scientific™ Rheodyne™ Sample Loops for your Rheodyne HPLC sample injectors. They are available in stainless steel or biocompatible PEEK.
  • Broad chemical compatibility
  • Biocompatible
  • Easily cut to desired length
  • Appropriate for many HPLC applications
  • Resistant to most organic solvents however nitric acid, sulfuric acid, dichloromethane, THF and DMSO are not recommended
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con Rheodyne HPLC Sample Injectors
Tipo Tubi capillari
Colore Natural
Diametro (sistema imperiale) interno 0.003 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.076 mm
Overall Length (English) 1 ft. 8 in.
Overall Length (Metric) 50 cm
Materiale PEEK