Learn More
Thermo Scientific™ PEEK Sleeves for Fused Silica HPLC Capillary Tubing
Codice prodotto. 10656824 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
0.008 in. ID; Yellow
0.010 in. ID; Blμe
0.012 in. ID; Natural
0.015 in. ID; Orange
0.021 in. ID; Natural
0.030 in.ID; Natural
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10656824
Marca: Thermo Scientific™ F228
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Make capillary tubing connections with Thermo Scientific™ PEEK Sleeves for Fused Silica Capillary Tubing.
Use Thermo Scientific™ PEEK Sleeves for Fused Silica Capillary Tubing to connect capillary tubing to ports designed to receive 1/16 in. O.D. tubing. Chemically inert and flexible, they are capable of withstanding high pressures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con Fused Silica Capillary Tubing
Tipo Capillary Tubing Sleeve
Descrizione 0.010 in. ID; Blμe
Diametro (sistema imperiale) interno 0.010 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.25 mm
Materiale PEEK