Learn More
Cytiva Tubo in PEEK
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.150 mm
0.5 mm
0.75 mm
1 mm
Dimensione della confezione:
2m
Pezzo
Description
- Polyetheretherketone (PEEK)
- A variety of sizes are available
Specifications
Specifications
| Tipo | Tubo PEEK |
| Diametro (sistema metrico) interno | 1 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 1.58 mm |
| Overall Length (Metric) | 2 m |
| Materiale | PEEK |