Learn More
Cytiva Tubo in PEEK
Codice prodotto. 11555724 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.150 mm
0.5 mm
0.75 mm
1 mm
Dimensione della confezione:
2m
Pezzo
Codice prodotto. 11555724
Marca: Cytiva 18111368
Edge
I tubi in PEEK sono disponibili in un'ampia scelta di diametri interni. I tubi in PEEK Cytiva Lifescience™ rappresentano un importante accessorio per cromatografia.
  • Polyetheretherketone (PEEK)
  • A variety of sizes are available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Tubo PEEK
Colore Arancione
Descrizione PEEK Tubing, 2 m, i.d. 0.5 mm, o.d. 1/16 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.5 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 1.58 mm
Overall Length (Metric) 2 m
Materiale PEEK