Learn More
Thermo Scientific™ PEEKsil™ Capillary Tubing
Codice prodotto. 10535475 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
0.002 in. ID; 10 cm length
0.002 in. ID; 20 cm length
0.002 in. ID; 50 cm length
0.004 in. ID; 10 cm length
0.004 in. ID; 20 cm length
0.004 in. ID; 50 cm length
0.007 in. ID; 10 cm length
0.007 in. ID; 20 cm length
0.007 in. ID; 50 cm length
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 5
Codice prodotto. 10535475
Marca: Thermo Scientific™ 60182504
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Get excellent chemical compatibility and very low carryover using the highly inert Thermo Scientific™ PEEKsil™ Capillary Tubing.
Get excellent chemical compatibility and very low carryover to improve liquid chromatography (LC) performance using the highly inert Thermo Scientific™ PEEKsil™ Capillary Tubing. Made of precision-bore fused silica tubing coated with a 1/16 in. O.D. PEEK covering, it is capable of withstanding high pressures. PEEKsil tubing is ideal for capillary HPLC and LC-mass spectrometry (MS). The very smooth internal surface ensures excellent flow characteristics and very low carryover. It is compatible with most organic solvents and is usable in most standard chromatography systems.
Recommended Use
  • Tubing is stiff; not recommended for uses requiring that tubing bends
  • Use precut lengths only; tube cutting after receipt may damage tubing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con HPLC, LC/MS
Tipo Tubi capillari
Descrizione 0.004 in. ID; 20 cm length
Da utilizzare con (applicazione) HPLC, LC/MS
Diametro (sistema imperiale) interno 0.004 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 1/16in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.102 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 1.588 mm
Overall Length (English) 7.874 in.
Overall Length (Metric) 20 cm
Materiale PEEK, Silica