Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pefloxacine methanesulfonate dihydrate, 95%
For cellular and molecular biology applications
47.64€ - 147.00€
Specifica
Metodo di purificazione HPLC
Purezza 95%
Nome comune Pefloxacin mesylate dihydrate
Content And Storage 2°C to 8°C
Formato Powder
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15447589
Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
J66285.18
50 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15437589
Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
J66285.09
10 g
47.64€
10g
Descrizione
Descrizione
A broad spectrum antibiotic that targets Gram-negative and -positive bacteria, and also some mycoplasma species
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
HPLC
Pefloxacin mesylate dihydrate
Powder
465.49
RUO - research use only
1-Ethyl-6-fluoro-7-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid methanesulfonate dihydrate
95%
2°C to 8°C
A broad spectrum antibiotic that targets gram negative and positive bacteria, and also some mycoplasma species
Pefloxacine methanesulfonate dihydrate, 95%
Light sensitive