Learn More
Tocris Bioscience™ PEI STAR™ transfection reagent
Polyethylenimine (PEI) transfection reagent, chemically-defined
182.00€ - 868.00€
Specifica
Materiale o nome chimico | Poly[imino(1,2-ethanediyl)] hydrochloride |
---|---|
CAS | 49553-93-7 |
Bersaglio | Transfection Reagent |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18757876
|
Tocris Bioscience™
7854/100 |
100 mg |
182.00€
100mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18707786
|
Tocris Bioscience™
7854/1G |
1 g |
868.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
PEI STAR™ is a chemically-defined, high-performance polyethylenimine (PEI) transfection reagent for cost-effective, affordable and scalable transient gene expression. PEI is a synthetic polymer with an exceptionally high positive charge density in pH-neutral solutions. Positively charged PEI binds strongly to negatively charged DNA and imparts a net cationic charge, allowing the DNA to enter cells. PEI is a non-viral vector commonly used to transfect HEK293 and CHO cells. Applications include production of recombinant proteins, antibodies and viruses.PEI STAR is a trademark of Bio-Techne Corp.
Specifica
Poly[imino(1,2-ethanediyl)] hydrochloride | |
49553-93-7 | |
Transfection Reagent |
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : Store the unopened product at room temperature. Do not use past expiration date.