Learn More
Memmert™ Entry Port
Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
IPP30
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 23 mm clear diameter
- For introducing connections at the side
- Can be closed by flap
- Position left centre/centre or centre top
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | IPP30 |
| Materiale | Silicone |
| Tipo | Entry Port |
| Diameter (Metric) Inside | 23 mm |