Learn More
3M™ PELTOR™ Cable with Stereo Plug
3M™ PELTOR™ Cable with Stereo Plug is suitable for use with 3M™ PELTOR™ Alert FM Radio and XP Headsets.
Marca: 3M™ 7000108359
18.74 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.12000kg
Descrizione
- 3.5 mm stereo connection cable
- Includes a stereo plug
- For use with 3M™ PELTOR™ Alert FM Radio and XP Headsets
Specifica
Cable | |
Stereo 3.5 mm Plug |