Learn More
3M™ PELTOR™ Earmuffs, Green
18.30 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Modello:
X1A
X1P3E
CSA Z94.2:
Class A
Class B
Dielectric:
No
Yes
Stile:
Hard Hat
Over-the-head
Descrizione
- Dispositivi di protezione dell'udito di qualità superiore, sono l'ideale per l'uso in ambienti con rumori leggeri.
- Gli ampi e morbidi cuscinetti contribuiscono a ridurre la pressione attorno alle orecchie, migliorando comfort e vestibilità.
- Coppe affusolate, con doppio stampaggio
- Ampio spazio all'interno delle coppe per ridurre la formazione di umidità e il ristagno di calore.
- Bardatura isolata elettricamente
- Struttura leggera (184 g)
Compliance
3M™ ear muffs must be used in accordance with OSHA regulations, and the user instructions, warnings, and limitations accompanying each product.
Specifica
Colore | Verde/nero |
ANSI S3.1974 | Yes |
Materiale cuscino | Schiuma poliuretanica |
CSA Z94.2 | Class A |
Cushion Color | Black |
Materiale fascia per la testa | Filo di acciaio inox, poliestere e polipropilene |
Da utilizzare con (applicazione) | Protezione dai livelli di rumore dell'industria leggera, ad esempio nei lavori di manutenzione stradale o di trapanatura. |
Modello | X1A |
Pairs per Package | 1 Ea. |
Noise Reduction Rating (NRR) | 22 dB |