Learn More
3M™ PELTOR™ Optime™ I Earmuffs
PELTOR™ Optime™ I Ear Muffs are very lightweight, providing high wearer comfort. Ideal for protection against noise arising from a wide range of applications in the workplace and leisure activities. Offer versatile protection for both short and long duration tasks.
Marca:  3M™ 7000103738
Codice prodotto. 15729857
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Low-profile design which minimizes obtrusiveness
  • Large space inside cup helps reduce moisture and heat build-up
  • Easy-to-replace cushions and inserts helps keep them hygienically clean
  • Soft, wide cushions help reduce pressure around the ears and improve comfort and wearability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Hi-Viz
H510F-459-GB
Ear Muffs
Yes
CE Approved, EN 352-3: 2002
28 dB
Over-the-head