Learn More
3M™ PELTOR™ Power Supply
3M™ PELTOR™ Power Supply is suitable for use with 3M™ PELTOR™ ACK053 rechargeable battery pack.
Marca:  3M™ 7000108521
28.10 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15729997
  • 37.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 15-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Mains power socket plug with USB port
  • Power adaptor 230 V DC to USB 5 V
  • Compatible USB Charging Cable 3M™ PELTOR™ AL2AI or PELTOR™ FR09 required
  • Supplied with EU/UK plug adapters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Power Supply
Lite-Com™ Pro II IS Battery
USB Charging Port