Learn More
3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset
Click to view available options
Modello:
PELTOR™ ProTac III Headset
PELTOR™ ProTac III Slim Headset
Stile:
Hard Hat
Headband
Noise Reduction Rating (NRR):
19 dB, 21 dB
23 dB
26 dB
Descrizione
- I dispositivi di protezione dell'udito proteggono da rumori nocivi, consentendo di udire i suoni ambientali
- La funzione ad attenuazione controllata consente di sentire l’ambiente circostante, segnali di allarme, di concentrarsi sul lavoro e di comunicare con i colleghi in ambienti rumorosi senza rimuovere la cuffia.
- Ingresso stereo da 3.5 mm per solo ascolto (limitato a 82 dB) per connettere dispositivi esterni (telefoni cellulari, radio a due vie, lettori musicali...).
- Spegnimento automatico. La cuffia si spegnerà dopo 4 ore di non utilizzo per tutelare il consumo delle batterie. Segnale di avvertimento quando la batteria è quasi scarica.
- Sistema con menu vocale che evita la rimozione delle cuffie
Specifica
Specifica
Colore | Black |
Stile della protezione dell'udito | Earmuffs |
Da utilizzare con (applicazione) | Agriculture |
Modello | PELTOR™ ProTac III Headset |
Noise Reduction Rating (NRR) | 26 dB |
Product Type | Protective Hearing Communications Headset |
Stile | Headband |