Learn More
3M™ PELTOR™ Rechargeable NimH Battery Pack ACK053
3M™ PELTOR™ Rechargeable NimH Battery Pack ACK053 designed for use with 3M™ PELTOR™ WS Headset XP, WS ProTac XP, WS5 Adapter, WS LiteCom headsets.
Marca: 3M™ 7100075338
59.93 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Rechargeable NiMH battery pack, 2500 mAh
- For use with 3M™ PELTOR™ 3M™ PELTOR™ WS Headset XP, WS ProTac XP, WS5 Adapter, WS LiteCom Headsets
- PELTOR™ FR05 charger supplied separately
- 1900mAH
- Charging time 5-6 hours
- NiMh Battery
Specifica
Battery Pack | |
3M™ PELTOR™ WS Headset XP, WS ProTac XP, WS5 Adapter, WS LiteCom Headsets |