Learn More
3M™ Peltor™ Short Peak Faceshield
Codice prodotto. 16306808
Click to view available options
Color: Clear
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Polycarbonate visor with impact and scratch resistant properties is approved for protection against short circuit electric arc, molten metals, and hot solids.
  • Clear polycarbonate visor
  • Thickness: 1.2 mm
  • Temperature range: -40 to 100°C
  • Face shields are designed to fit 3M™ Hard Hats
  • The visor meets the Grade F requirement for low energy impact protective shields
  • Marking Class 3-1.2 8 9 1F