Learn More
3M™ PELTOR™ Sistema di Comunicazione Wireless per Serie X
Click to view available options
Quantity: 10
Descrizione
- Progettato per la comunicazione in ambienti rumorosi
- Microfono vocale a cancellazione del rumore
- Tecnologia wireless Bluetooth® per la connessione al tuo telefono cellulare
- Resistente in condizioni di lavoro difficili caratterizzate da sbalzi di temperatura, sudore e pioggia
- Progettato per il massimo comfort, in modo da poter essere indossato tutto il giorno
Specifica
Colore | Nero |
Certificazione/Conformità | IP54, eClass 9: 40019116 |
Product Type | Sistema |