Learn More
3M™ PELTOR™ X5 Series Ear Muffs
36.56 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Modello:
X5A
X5P3E
Dielectric:
No
Yes
Stile:
Hard Hat
Over-the-head
Description
- Unparalleled attenuation without the need for double protection
- Offered in over-the-head or hard hat-attached styles
- Twin headband design helps reduce heat buildup with good fit and balance
- Combination of new technologies allows for more room inside the ear cup for a more comfortable fit
- Ear cup pivot points tilt for optimum comfort and efficiency
- Dielectric (models X5A and X5P5E only)
- Compatibility with hard hats (models X5P3E and X5P5E)
Compliance
3M™ ear muffs must be used in accordance with OSHA regulations, and the user instructions, warnings, and limitations accompanying each product.
Specifications
Colore | Nero |
ANSI S3.1974 | Yes |
Materiale cuscino | Schiuma poliuretanica |
CSA Z94.2 | Class AL |
Cushion Color | Black |
Materiale fascia per la testa | Filo di acciaio inox, poliestere e polipropilene |
Da utilizzare con (applicazione) | Protezione da livelli di rumore estremamente alti, come quelli riscontrati negli aeroporti, nelle cartiere o nelle cave. |
Modello | X5A |
Pairs per Package | 1 Ea. |
Noise Reduction Rating (NRR) | 31 dB |
Show More |