Learn More
Buerkle™ Pendulum Beaker PP for Buerkle™ Telescopic Rod
Codice prodotto. 10461183 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
600 ml
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10461183
Marca: Buerkle™ 53545050
This beaker automatically swings to a horizontal position. Nothing can be spilt. Suitable therefore for deep and narrow shafts (150 mm dia.). Designed for use with the Buerkle™ Telescopic Rod.
  • Polypropylene
  • For industry and water treatment
  • Buerkle™ Ideal for sampling from baths, tanks, shafts, open water courses etc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Water Sampler
Materiale Polipropilene
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 20.29 oz.
Capacità (sistema metrico) 600 ml
Stile Basculante
Da utilizzare con (applicazione) Per l'industria e il trattamento delle acque
Exchangeable tool for Buerkle™ Telescopic Rod.